EP5810739004
Eppendorf® Adapter for 500 mL Rectangular Bucket
Holds 50 mL tubes, pack of 2 ea
237,00 €
About This Item
237,00 €
Produits recommandés
Caractéristiques
Holds 50 mL tubes
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5810739004
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 500 mL rectangular buckets