Principaux documents
EP5810730007
Eppendorf® Rectangular buckets
size 500 mL, pkg of 4 ea
Synonyme(s) :
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Code UNSPSC :
41103910
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
for rotor A-4-81, S-4x500
Conditionnement
pkg of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5810730007
Technique(s)
centrifugation: suitable
Taille
500 mL
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG