Principaux documents
EP5702718009
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
pack of 2 ea
2 EA
109,00 €
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
109,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 85 - 100 mL tubes
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5702718009
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 100 mL round buckets
Description générale
adapter for use with Eppendorf 85/100 mL round bucket
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG