Principaux documents
EP5702711004
Eppendorf® Adapter for 90 mL rectangular bucket for use with standard tubes
Holds 9 mL tubes, pack of 2 ea
2 EA
105,00 €
105,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
105,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
105,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 9 mL tubes
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5702711004
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 90 mL rectangular buckets
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG