Principaux documents
EP5495516000
Eppendorf® Rotor Seal and Sealing Grease
for aerosol-tight rotor lid FA-10x5 and FA-18x2 (Centrifuge modle 5425/R)
Synonyme(s) :
Eppendorf® Rotor Lid Seals
1 EA
40,40 €
40,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
40,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103913
Nomenclature NACRES :
NB.15
40,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5495516000
Compatibilité
Centrifuge model 5425/R
Description générale
Seal for aerosol-tight rotor lid FA-10x5,FA-18x2 (Centrifuge 5425/R)
Application
CENTRIFUGATION
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG