EP5495404007
Eppendorf® F-32x0.2 rotor
for 32 x 0.2-mL PCR tubes tubes or 4 x 8 PCR strips, incl. rotor cover, Centrifuge 5420
552,00 €
About This Item
552,00 €
Produits recommandés
Caractéristiques
for 32 x 0.2-mL PCR tubes tubes or 4 x 8 PCR strips, incl. rotor cover, Centrifuge 5420
Conditionnement
case of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5495404007
Paramètres
10,000 rpm speed
Température de stockage
room temp