Principaux documents
EP5492008810
Eppendorf® Buckets
fitting rotors A-12-11 & A-8-11, set of 8 pieces
Synonyme(s) :
Eppendorf® Buckets
About This Item
Code UNSPSC :
41103910
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
fitting rotors A-12-11 & A-8-11
Conditionnement
set of 8 pieces
Fabricant/nom de marque
5492008810
Eppendorf® 5492008810
Eppendorf®
Technique(s)
centrifugation: suitable
Description générale
Buckets for Eppendorf centrifuge buckets.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG