Principaux documents
EP5409718002
Eppendorf® Rotor Seal and Sealing Grease
for rotors FA-45-20-17 (Centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R), and FA-20x5 (Centrifuge models 5920R, 5910R)
Synonyme(s) :
Eppendorf® Rotor Seal and Sealing Grease
5 EA
213,00 €
213,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
213,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.15
213,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5409718002
Compatibilité
Centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R, and 5920R/5910R
Rotor FA-45-20-17, and FA-20x5
Catégories apparentées
Description générale
Spare sealing for rotor lid FA-45-20-17 (5804/5804R/5810/5810R), FA-20x5(5920R, 5910R), set of 5 pieces
Application
CENTRIFUGATION
Caractéristiques et avantages
for FA-45-20-17, FA-45-48-11 and FA-20x5
5 pcs.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG