Principaux documents
EP5427758003
Lid for Eppendorf(R) S-24-11-AT Rotor
aerosol-tight, for 5430/5430R, aluminum
1 EA
320,00 €
320,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
320,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103913
Nomenclature NACRES :
NB.82
320,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
aluminum
Caractéristiques
aerosol-tight
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5427758003 (Global)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 5430 R
for use with 5430
Catégories apparentées
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG