Principaux documents
CLS431464U
Flacon de culture cellulaire Corning® de 75 cm² en forme de U, col incliné
sterile, not treated
Synonyme(s) :
cell culture flasks, tissue culture flasks
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.13
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
U-bottom flask
canted neck neck
high-density polyethylene cap
vent cap
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap
not treated
Conditionnement
pkg of 100 ea
Volume de travail du flacon/de la fiole
(15 mL)
Type de liaison
non-treated surface
Caractéristiques et avantages
  • Flacons en U présentant moins de recoins pour faciliter le raclage des cellules
  • Épaulement arrondi améliorant la prise en main et l'accès au col lors du retrait et du serrage du bouchon
  • Respect des bonnes pratiques de fabrication
  • Surface de croissance cellulaire optimisée
  • Flacons empilables
  • Grande surface de visualisation transparente
  • Normes de qualité strictes (flacon 100 % étanche)
  • Apyrogène (< 0,1 EU/ml)
  • Certification BSE/TSE
  • Col incliné facilitant le versement et le pipetage
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1