Principaux documents
BR780608
BRAND® 0.5 mL tube adapter for microcentrifuge tube rack 780605
Synonyme(s) :
Accessories, Microcentrifuge Tubes, Racks, Tubes
20 EA
13,00 €
13,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
20 EA
13,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Nomenclature NACRES :
NB.11
13,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Conditionnement
pack of 20 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 780608
Technique(s)
cryopreservation: suitable
Description générale
Microcentrifuge tube racks can be equipped with inserts to accommodate 0.5 mL microcentrifuge tubes. Easy permanent assembly.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG