EP5322000008
Eppendorf® SmartBlock SmartExtender
Eppendorf® SmartBlocks for ThermoMixer C/Fx and ThermoStat C, vessel volume (1.5 mL)
Synonyme(s) :
Eppendorf® SmartExtender™
889,00 €
About This Item
889,00 €
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5322000008
Volume du récipient
(1.5 mL)
Compatibilité
Eppendorf® SmartBlocks for ThermoMixer C/Fx and ThermoStat C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Up to 12 × 1.5 mL vessels
Temperature range from 3 °C above room temperature to 110 °C
Active heating only
Compatible with Eppendorf ThermoMixer C and Fx as well as ThermoStat C
Compatible to all Eppendorf SmartBlocks
Firmware update needed