EP022822187
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-35-8-24, non aerosol tight, (8 x 25.0 mL flat-bottom tubes)
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold 8 x 24 x 86 - 90 mm tubes
to hold 8 x 25 mL flat-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022822187 (NA)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Capacité
(8 x 25.0 mL flat-bottom tubes)
Compatibilité
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator