1443205
USP
Metyrosine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
α-Methyl-L-tyrosine, Metirosine, L-2-Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)alanine, L-AMPT
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
metyrosine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
C[C@](N)(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c1-10(11,9(13)14)6-7-2-4-8(12)5-3-7/h2-5,12H,6,11H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
Clé InChI
NHTGHBARYWONDQ-JTQLQIEISA-N
Informations sur le gène
human ... TH(7054)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Metyrosine Capsules
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable