Principaux documents
EP022638483
Rubber Mat for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
for 250 mL bucket adapter, pack of 4
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Conditionnement
pack of 4
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022638483
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 250 mL rectangular buckets
Catégories apparentées
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG