Principaux documents
EP022637436
Buckets for Eppendorf® A-4-44 Rotor
capacity 100 mL, rectangular, pack of 4
About This Item
Code UNSPSC :
41103910
Le produit EP022637436 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
rectangular
Conditionnement
pack of 4
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022637436 (NA)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Capacité
100 mL
Catégories apparentées
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG