Principaux documents
EP0030124839
Eppendorf® cap strips for PCR tubes
domed, pkg of 120 ea, 10 x 12 strips
120 EA
67,30 €
67,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
120 EA
67,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.22
67,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
domed
Caractéristiques
autoclavable 120 °C
domed
Conditionnement
pkg of 120 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030124839
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG