Principaux documents
EP0030124537
Eppendorf® PCR tubes
colorless, capacity 0.5 mL, pack of 500 ea
Synonyme(s) :
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
500 EA
56,70 €
56,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EA
56,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103037
Nomenclature NACRES :
NB.11
56,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
cap (plug seal)
colorless
colorless cap
colorless tube
conical bottom
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
neck thread Push fit
Conditionnement
pack of 500 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030124537
Technique(s)
PCR: suitable
Capacité
0.5 mL
Description générale
  • Eppendorf® PCR tubes of 0.5 mL capacity are accessories for sample handling.
  • Etched lid for labeling.
  • Tight sealing.
  • Easy to open.
  • For use with all thermal cyclers with 0.5 mL block format.
  • Certified free from human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG