Principaux documents
E7134
Sigma-Aldrich
Evening primrose oil
Synonyme(s) :
Oenothera biennis
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Indice de réfraction
n20/D 1.479
Densité
0.926 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
Application
A crude source of γ-linolenic acid (5-15%). Also contains linoleic, oleic, palmitic and stearic acids.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves