E4630
Ethambutol dihydrochloride
antimycobacterial
Synonyme(s) :
Ethambutol, Ethambutol HCL, 2,2′-(1,2-Ethanediyldiimino)bis-1-butanol dihydrochloride, Emb
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Activité optique
[α]25/D 6.0 to 6.7°, c = 10 in water
Couleur
white
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
mycobacteria
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
Chaîne SMILES
CC[C@@H](CO)NCCN[C@H](CO)CC.Cl.Cl
InChI
1S/C10H24N2O2.2ClH/c1-3-9(7-13)11-5-6-12-10(4-2)8-14;;/h9-14H,3-8H2,1-2H3;2*1H/t9-,10-;;/m0../s1
Clé InChI
AUAHHJJRFHRVPV-BZDVOYDHSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges