I3377
Isoniazid
analytical standard, ≥99% (TLC)
Synonyme(s) :
4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, INH, Isonicotinic acid hydrazide, Isonicotinic hydrazide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99% (TLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
171-173 °C (lit.)
Fluorescence
λex 360 nm; λem 450 nm (thiol adduct)
Spectre d'activité de l'antibiotique
mycobacteria
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
NNC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
Clé InChI
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3