E2906
Anti-dEGF Receptor, Extracellular Domain antibody, Mouse monoclonal
clone C-273, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Drosophila Epidermal Growth Factor Receptor, Anti-dEGFR
627,00 €
About This Item
627,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
C-273, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
Drosophila
Concentration
~1.2 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using recombinant protein representing amino acids 299-359 of the Drosophila EGFR extracellular domain
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Drosophila melanogaster ... Egfr(37455)
Description générale
Application
- Immunohistochemistry
- Indirect ELISA
- Western blotting at a concentration of 0.25-0.5μg/mL using recombinant protein representing amino acids 299-359 of the Drosophila EGFR extracellular domain
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable