Principaux documents
E2879
Supelco
Ethaverine hydrochloride
Synonyme(s) :
1-([3,4-Diethoxyphenyl]methyl)-6,7-diethoxyisoquinoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H29NO4 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.95
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.CCOc1ccc(Cc2nccc3cc(OCC)c(OCC)cc23)cc1OCC