Principaux documents
E2126
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine dihydrochloride
Synonyme(s) :
1,2-Diaminoethane dihydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
NH2CH2CH2NH2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.02
Beilstein:
3665235
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].Cl[H].NCCN
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
Clé InChI
OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves