E1518
Echistatin from Echis carinatus
lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Echis carinatus
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
>95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
5.2-5.4 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Solubilité
water: soluble 0.1 mg/mL, clear, colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Clé InChI
XLBBKEHLEPNMMF-SSUNCQRMSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable