E1408
14-3-3 Eta histidine-tagged human
recombinant, expressed in E. coli, C-terminal, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
14-3-3η, 14-3-3F, 14-3-3e, MGC93547, Tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, eta polypeptide, YWHAH, Ywha1
About This Item
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
~30 kDa (14-3-3 proteins)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... LOC646954(646954)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable