B6312
14-3-3 Beta histidine-tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
14-3-3 β, 14-3-3 protein Beta, GW128, HS1, KCIP-1 protein 1054, YWHAB
About This Item
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... YWHAB(7529)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable