E1407
Monoclonal Anti-Erythropoietin antibody produced in rat
clone 148438, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-EP, Anti-EPO, Anti-Epo
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
148438, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
neutralization: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Epo(13856)
Description générale
Monoclonal Anti-Erythropoietin antibody specifically reacts with mouse Erythropoietin.
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable