E009754
BIS-TRIS
Synonyme(s) :
2,2-Bis(hydroxyméthyl)-2,2′,2″-nitrilotriéthanol, 2-Bis(2-hydroxyéthyl)amino-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyéthyl)amino-tris(hydroxyméthyl)méthane
About This Item
Produits recommandés
Plage de pH utile
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
Chaîne SMILES
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
Clé InChI
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable