D9652
Dialysis tubing cellulose membrane
avg. flat width 33 mm (1.3 in.)
Synonyme(s) :
Cellulose Dialysis Tubing, Cellulose Membrane, Dialysis Membrane
About This Item
Produits recommandés
Diam. moyen
21 mm , when full
Largeur moy. à plat
33 mm (1.3 in.)
Capacité
~110 mL/ft
Description générale
Conditionnement
Qualité
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Dialysis Tubing