D0405
Dialysis tubing, high retention seamless cellulose tubing
avg. flat width 23 mm (0.9 in.), MWCO 14000, 99.99% retention
Synonyme(s) :
Dialysis tubing
About This Item
Produits recommandés
Diam. moyen
15 mm , when full
Largeur moy. à plat
23 mm (0.9 in.)
Capacité
~50 mL/ft
Dimension de pores
14000 MWCO, 99.99% retention
Description générale
Conditionnement
Qualité
Notes préparatoires
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Dialysis Tubing