D9500
2′-Deoxyguanosine 5′-monophosphate sodium salt hydrate
≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
5′-Deoxyguanylic acid, dGMP
48,90 €
About This Item
48,90 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O.[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)([O-])=O)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H14N5O7P.Na.H2O/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(22-6)2-21-23(18,19)20;;/h3-6,16H,1-2H2,(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;1H2/q;+1;/p-1/t4-,5+,6+;;/m0../s1
Clé InChI
UVKXYXSKMTUDML-FVALZTRZSA-M
Catégories apparentées
Application
- in reversed-phase high pressure liquid chromatography (HPLC) analysis[1]
- to determine the effects of deoxy-mononucleotides on spontaneous proliferating CaCo-2 cell lines[2]
- to determine its capacity to stimulate immune cell growth and function and used influenza virus antigen as an immunostimulant in vitro[3]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3