D9135
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycerol
≥99%
Synonyme(s) :
(S)-1,2-Dipalmitin, (S)-Glycerol 1,2-dipalmitate, 1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycerol, DG(16:0/16:0/0:0), Hexadecanoic acid 1,1′-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl] ester, NSC 269964
36,10 €
About This Item
36,10 €
Produits recommandés
Source biologique
Porcine pancreas
bovine skin
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
powder
Impuretés
1,3-isomer, essentially free
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
neutral glycerides
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-32-33(31-36)40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3/t33-/m0/s1
Clé InChI
JEJLGIQLPYYGEE-XIFFEERXSA-N
Catégories apparentées
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable