D8768
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid sodium salt
≥95%, waxy solid
Synonyme(s) :
Sodium (all-Z)-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoate
73,30 €
About This Item
73,30 €
Produits recommandés
Source biologique
cod liver oil
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
waxy solid
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Type de lipide
omega FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(O[Na])=O
InChI
1S/C22H32O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24;/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2,5,8,11,14,17,20-21H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18-;
Clé InChI
SNNDEWVSGZRIFE-FPYKSTABSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable