D8136
Aldrithiol™-4
Synonyme(s) :
4,4′-Dipyridyl disulfide, Aldrithiol-4
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352103
Produits recommandés
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
Aldrithiol is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Remplacé(e)(s) par