Documents
D7938
Sigma-Aldrich
DBO-83
solid
Synonyme(s) :
3-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13ClN4 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Forme
solid
Solubilité
H2O: 38 mg/mL
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.Clc1ccc(nn1)N2C[C@@H]3CC[C@H](C2)N3
InChI
1S/C10H13ClN4.2ClH/c11-9-3-4-10(14-13-9)15-5-7-1-2-8(6-15)12-7;;/h3-4,7-8,12H,1-2,5-6H2;2*1H/t7-,8+;;
Clé InChI
FMBGHZXNKMHVDT-QFHMQQKOSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Novel nicotinic acetylcholine receptor agonist, structurally related to epibatidine, with antinociceptive properties in rodents.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Ghelardini, C., et al.
Drug Development Research, 40, 251-258 (1997)
Neuronal nicotinic acetylcholine receptors as novel drug targets.
G K Lloyd et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 292(2), 461-467 (2000-01-20)