D7408
2′,5′-Dideoxyadenosine
≥95% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
2ʹ,5ʹ-dd-Ado, NSC 95943
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
DMSO: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C10H13N5O2/c1-5-6(16)2-7(17-5)15-4-14-8-9(11)12-3-13-10(8)15/h3-7,16H,2H2,1H3,(H2,11,12,13)/t5-,6+,7-/m1/s1
Clé InChI
FFHPXOJTVQDVMO-DSYKOEDSSA-N
Informations sur le gène
rat ... Adcy2(81636)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.