D5766
5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-oxide
≥97%
Synonyme(s) :
DMPO
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (GC)
≥97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
Point d'ébullition
75 °C/0.4 mmHg (lit.)
Pf
25-29 °C (lit.)
Densité
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1(C)CCC=[N+]1[O-]
InChI
1S/C6H11NO/c1-6(2)4-3-5-7(6)8/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
VCUVETGKTILCLC-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup