D4668
Dextranase from Penicillium sp.
lyophilized powder, 100-250 units/mg protein
Synonyme(s) :
1,6-α-D-Glucan 6-glucanohydrolase
263,00 €
About This Item
263,00 €
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Activité spécifique
100-250 units/mg protein
Composition
Protein, ~25% Lowry
Température de stockage
2-8°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable