D3758
DL-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Pf
197 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
detection
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.Cl.NCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10N2O2.2ClH/c5-2-1-3(6)4(7)8;;/h3H,1-2,5-6H2,(H,7,8);2*1H
Clé InChI
CKAAWCHIBBNLOJ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges