D3570
Anti-DVL1 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution, antigen mol wt ~85 kDa
Synonyme(s) :
Anti-Dishevelled-1, Anti-Dsh homolog 1, Anti-Segment polarity protein dishevelled homolog
516,00 €
About This Item
516,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~85 kDa
Espèces réactives
human
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cell lysate expressing human DVL1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DVL1(1855)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable