D2661
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid ethyl ester
~99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
~99%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CC\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\CC
InChI
1S/C24H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18,20-21H,3-4,7,10,13,16,19,22-23H2,1-2H3/b6-5+,9-8+,12-11+,15-14+,18-17+,21-20+
Clé InChI
ITNKVODZACVXDS-YATCGRJWSA-N
Conditionnement
Produit comparable
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves