D2384
DL-3,4-Dihydroxyphenylserine
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
DL-DOPS
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to brown
Solubilité
0.1 M HCl: soluble (Solutions should be freshly prepared.)
H2O: moderately soluble (Solutions should be freshly prepared.)
aqueous base: unstable
ethanol: soluble (Solutions should be freshly prepared.)
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C9H11NO5/c10-7(9(14)15)8(13)4-1-2-5(11)6(12)3-4/h1-3,7-8,11-13H,10H2,(H,14,15)/t7-,8?/m0/s1
Clé InChI
QXWYKJLNLSIPIN-JAMMHHFISA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable