Merck
Passer à
D1507
L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride
≥98% (HPLC), solid,  L-DOPA precursor
Synonyme(s) :
Methyl L-DOPA hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
176,00 €
500 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
212,00 €
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
519,00 €
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H13NO4 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.68
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
176,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride, solid
form
solid
Quality Segment
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H13NO4.ClH/c1-15-10(14)7(11)4-6-2-3-8(12)9(13)5-6;/h2-3,5,7,12-13H,4,11H2,1H3;1H/t7-;/m0./s1
InChI key
WFGNJLMSYIJWII-FJXQXJEOSA-N
Application
L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride has been used:
  • in treating 6-hydroxydopamine induced lesions mice serotonin neurons[1]
  • in tyrosinase activity in B16F10 skin melanoma cells
  • to test its neuroprotective effect in mesencephalic neurons
Biochem/physiol Actions
L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester is a precursor to L-DOPA that crosses the blood-brain barrier. Antiparkinsonian agent L-DOPA methyl ester elicits antitumor functionality in leukemia and melanoma.
Disclaimer
Light sensitive
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
UC168SML0091N5751
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to tan
color
white to off-white
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c