D1502
Acide DL-2,3-Diaminopropionique hydrochloride
Synonyme(s) :
3-Amino-DL-alanine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pf
231-233 °C (dec.)
Chaîne SMILES
Cl.NCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H8N2O2.ClH/c4-1-2(5)3(6)7;/h2H,1,4-5H2,(H,6,7);1H
Clé InChI
SKWCZPYWFRTSDD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable