CS1020
Glutathione Assay Kit, Fluorimetric
sufficient for 200 multiwell tests
Synonyme(s) :
GSH Quantification Kit
896,00 €
About This Item
896,00 €
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 200 multiwell tests
Niveau de qualité
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GSTA4(2941)
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Composants de kit seuls
- Assay Buffer 50 mL
- Substrate Solution 1 mL
- Lysis Buffer 10x 1.5 mL
- Glutathione S-Transferase 1 mL
- Staurosporine Ready Made 100 μL
- Glutathione, reduced 300 mg
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable