Principaux documents
CLS431272
Boîtes carrées pour essais biologiques Corning®
without handles, not TC treated, square
Synonyme(s) :
cell culture dishes, cell culture plates, culture dish
16 EA
253,00 €
253,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
16 EA
253,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.13
253,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polystyrene
polystyrene
square
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Fabricant/nom de marque
Corning 431272
Hauteur
18 mm
L × l
245 mm × 245 mm
Superficie
500 cm2
Description générale
  • Boîtes pour dosage biologique Corning® carrées en polystyrène translucide
  • Conçues pour pouvoir être empilées en toute sécurité, sans risque de glissement
  • Compatibles avec les robots de repiquage de colonies
  • Certifiées apyrogènes et fournies avec leur couvercle
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.