Principaux documents
CLS3875
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom, black polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, sterile, lid
Synonyme(s) :
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
100 EA
796,00 €
796,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
796,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.15
796,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
black bottom
black polystyrene
flat bottom
round wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
Conditionnement
bag of 20
Fabricant/nom de marque
Corning 3875
Taille
96 wells
P des puits
10.7 mm
Volume des puits
190 μL
Volume de travail par puits
25-125 μL
Couleur
black
Adéquation
suitable for tissue
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
Caractéristiques et avantages
  • Corning® 96 Well Half-Area Microplate Flat bottoms with opaque walls enable minimal well-to-well crosstalk.
  • 190 μL total volume and nonpyrogenic
  • Reduced contamination aided by nonreversible lids with condensation rings
  • Sterilized by gamma radiation
  • Enables minimal background fluorescence and/or luminescence
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.