CLS3842
Corning® 96 Well Poly-D-Lysine Treated Microplate
flat bottom clear, black polystyrene, bag of 20, sterile, lid
Synonyme(s) :
96-Well Poly-D-Lysine Plate, Poly-D-Lysine Microplate, Treated Microplate
2 220,00 €
About This Item
2 220,00 €
Produits recommandés
Matériaux
black polystyrene
clear wells
flat bottom clear
round wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
Conditionnement
bag of 20
Fabricant/nom de marque
Corning 3842
Taille
96 wells
Volume des puits
360 μL
Volume de travail par puits
75-200 μL
Adéquation
suitable for (cell cuture)
Type de liaison
poly-D-lysine coated surface
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
- Black walls and ultra-thin, clear flat bottoms that enable direct microscopic viewing, minimize background interference in fluorescent assays, and allow readings down to 340nm
- Opaque walls reduce well-to-well crosstalk.
- compati