CLS354620
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Microplate
well size 96 wells, flat bottom opaque white wells, lid
Synonyme(s) :
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom opaque white wells
Caractéristiques
lid
Conditionnement
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
Fabricant/nom de marque
Corning 354620
Taille des puits
96 wells
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable